860681P
Avanti
C15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860681P, powder
Sinonimo/i:
N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine(d7)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860681P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860681P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
HBULQAPKKLNTLT-CVNQHAACSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)