860573P
Avanti
C12 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860573P, powder
Sinonimo/i:
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-lauroyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860573P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860573P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C36H69NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2)28-46-36-34(42)35(48-49(43,44)45)33(41)31(27-38)47-36;/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-42H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)(H,43,44,45);1H3/b25-23+;/t29-,30+,31?,33-,34?,35?,36+;/m0./s1
ZRHCDEVQWSMWDC-LNTPIPJUSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol