Documenti fondamentali
860432P
Avanti
C24:1 Galactosyl(α) Ceramide (d18:1/24:1(15Z))
D-galactosyl- α-1,1′ N-nervonoyl- D-erythro-sphingosine, powder
Sinonimo/i:
C24:1 α-D-galactosyl ceramide; N-(15Z-tetracosenoyl)-1-α-galactosyl-sphing-4-enine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H91NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
810.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860432P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860432P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]([C@@]([H])(/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O)(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H91NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-16,19-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/
WBOZIXHPUPAOIA-HYWSNIOHSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860432P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Johanna von Gerichten et al.
Journal of lipid research, 58(6), 1247-1258 (2017-04-05)
Mammals synthesize, cell-type specifically, the diastereomeric hexosylceramides, β-galactosylceramide (GalCer) and β-glucosylceramide (GlcCer), which are involved in several diseases, such as sphingolipidosis, diabetes, chronic kidney diseases, or cancer. In contrast, Bacteroides fragilis, a member of the human gut microbiome, and the