Documenti fondamentali
860628P
Avanti
C24 Dihydroceramide (d18:0/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860628P, powder
Sinonimo/i:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H85NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
652.13
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860628P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860628P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860628P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860628P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860628P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H85NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h40-41,44-45H,3-39H2,1-2H3,(H,43,46)/t40-,41+/m0/s1
BPLYVSYSBPLDOA-WVILEFPPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Dihydroceramide acts as a precursor for ceramide synthesis. It has an ability to induce autophagy in the perinuclear region. Dihydroceramide affects autophagic flux and enhances the formation of lipid droplets.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860628P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860628P-25mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860628P-50mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860628P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Dihydroceramide is a key metabolite that regulates autophagy and promotes fibrosis in hepatic steatosis model
Lee Ah young, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 494(3-4), 460-469 (2017)