860629P
Avanti
C24:1 Dihydroceramide (d18:0/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860629P, powder
Sinonimo/i:
N-nervonoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860629P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860629P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H83NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,40-41,44-45H,3-16,19-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-/t40-,41+/m0/s1
YUULKFVZRXQHPM-ATHUGRIKSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)