Documenti fondamentali
PHL83837
Dehydrotumulosic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H48O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
484.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C31H48O4/c1-18(2)19(3)9-10-20(27(34)35)26-23(32)17-31(8)22-11-12-24-28(4,5)25(33)14-15-29(24,6)21(22)13-16-30(26,31)7/h11,13,18,20,23-26,32-33H,3,9-10,12,14-17H2,1-2,4-8H3,(H,34,35)/t20-,23-,24?,25+,26+,29-,30-,31+/m1/s1
LADJWZMBZBVBSB-DWSVKRSBSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)