856705P
Avanti
16:0 Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:0/0:0); 110698, Lysophosphatidylethanolamine 16:0
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (856705P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (856705P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3