846725P
Avanti
18:1 Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:1(9Z)/0:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Saggio
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (846725P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (846725P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (846725P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto