855775C
Avanti
18:0 Lyso PC
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:0/0:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (855775C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (855775C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 855775C
Concentrazione
10 mg/mL (855775C-25mg)
25 mg/mL (855775C-500mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3
IHNKQIMGVNPMTC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
855775C-25MG | 4061837793103 |
855775C-500MG | 4061837793110 |