857128P
Avanti
18:0 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); stearoyl lysophosphatidic acid; PA(18:0/0:0); 18:0 LPA; s-LPA; 110680
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Saggio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (857128P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
YJQFVAZHPIBPHN-VEIFNGETSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- to determine the extraction recovery of LPA at neutral pH and acidic pH by chromatographic method
- to use as internal standard to study the role of intestinally derived lysophosphatidic acid in dyslipidemia and atherosclerosis
- to investigate its effects on clathrin?dependent endocytosis
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)