L7260
Acido oleoil-L-α-lisofosfatidico
≥98%, solid
Sinonimo/i:
1-oleoil-sn-glicerolo 3-fosfato, Acido 3-sn-lisofosfatidico, 1-oleoil, LPA
Saggio
≥98%
Stato
solid
Colore
white
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H41O7P.Na.H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26;;/h9-10,20,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26);;/b10-9+;;
CHJOEWDRTPWOCY-TTWKNDKESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- per l′attivazione della famiglia dei geni omologhi Ras, del membro A (RhoA) e l′espressione della claudina-1 nella linea cellulare epiteliale del cancro della mammella umano
- nelle cellule RH7777 per il saggio dell′accumulo dell′adenosina monofosfato ciclico (cAMP) e il saggio della mobilizzazione del calcio
- nel saggio in vitro della luciferasi e nell′imaging di cellule vive
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?