857123P
Avanti
16:0 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); palmitoyl lysophosphatidic acid; PA(16:0/0:0); 16:0 LPA; 110678
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Saggio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (857123P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (857123P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)