857230P
Avanti
C18:1 LPA
1-(9Z-octadecenyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1-O-9-(Z)-octadecenyl-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(18:1(9Z)e/0:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857230P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 857230P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[NH4+]
InChI
WEOSAIXAEGBVPQ-WBIWQBECSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S719536-1EA | |
857230P-1MG | 4061835232116 |