855776P
Avanti
19:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 855776P, powder
Sinonimo/i:
1-nonadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (855776P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855776P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 855776P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C27H56NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27(30)33-24-26(29)25-35-36(31,32)34-23-22-28(2,3)4/h26,29H,5-25H2,1-4H3/t26-/m1/s1
WYIMORDZGCUBAA-AREMUKBSSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)