1535788
USP
Fosfatidilinositolo sodico (soia)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Fosfatidilinositolo s, soia, sali sodici
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phosphatidylinositol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P](=O)([O-])(O[C@@H]1C([C@@H](C(C(C1O)O)O)O)O)OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C43H79O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35,38-43,46-50H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-,38?,39-,40?,41?,42?,43-;/m1./s1
DCDQYHYLAGWAPO-UQZYTPKFSA-M
Descrizione generale
Per ulteriori informazioni e assistenza, visitate il sito web della farmacopea di emissione.
Applicazioni
Utilizzato anche per la preparazione di soluzioni madre standard di fosfolipidi nell′ambito di un test della lecitina mediante cromatografia liquida accoppiata ad un rivelatore evaporativo a diffusione di luce (ELSD).
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)