Documenti fondamentali
1535733
USP
Fosfatidilcolina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phosphatidylcholine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusi gli SDS e qualsiasi altro opuscolo informativo, sono state sviluppate e pubblicate con il consenso dell′autorità della farmacopea di emissione.
Per ulteriori informazioni e assistenza, visitate il sito web della farmacopea di emissione.
Applicazioni
Questo standard di riferimento USP è destinato a test e saggi di qualità specificati
Utilizzato anche per preparare la soluzione standard per determinare il contenuto di fosfolipidi di uovo secondo la relativa monografia delle Farmacopea degli Stati Uniti (USP)
Risultati analitici
Questi prodotti sono per test e analisi soltanto. Non possono essere somministrati a umani o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di nessun genere.  ​
Altre note
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Egg Phospholipids
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(4), 5755-5755 (2018)
Protocolli
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%