P6636
L-α-fosfatidilinositolo
~50% (TLC)
Sinonimo/i:
1,2-diacil-sn-glicero-3-fosfo-(1-D-mio-inositolo), Afamelanotide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
soybean
Livello qualitativo
Stato
crude powder
Concentrazione
~50% (TLC)
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H87O13P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54)/t37-,40?,41-,42+,43-,44-,45?/m1/s1
FQZQXPXKJFOAGE-KAEDGTSCSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?