P9511
3-sn-Phosphatidic acid sodium salt from egg yolk lecithin
≥98%
Sinonimo/i:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt, L-α-Phosphatidic acid sodium salt, PA
Saggio
≥98%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].OC[C@@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
GEKBIENFFVFKRG-HWYNEVGZSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- in the reaction mixture for CDS (cytidine triphosphate:phosphatidate cytidyltransferase) assay and reference lipid for thin layer chromatography (TLC)
- as a standard to compare the generated radiolabeled phosphatidic acid (PA)
- to examine its effects on At-Rac2–associated kinase activity
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?