490091
L-Phenylalanine-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
L-Phenylalanine-carboxy-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Punteggio alternativa più verde
old score: 54
new score: 42
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][C@](N)(Cc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i9+1
COLNVLDHVKWLRT-DMSOPOIOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?