Documenti fondamentali
513962
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamic acid-β,2,3,4,5,6-d6
98 atom % D
Sinonimo/i:
3-Phenyl-d5-2-propenoic acid-3-d1
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
300 °C (lit.)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
WBYWAXJHAXSJNI-UMENIHJVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
513962-250MG4061833281161