Documenti fondamentali
655627
Sigma-Aldrich
D-Phenylalanine-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13C6H513CH213CH(15NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +33.0°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[15NH2][13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
COLNVLDHVKWLRT-XNVLCMLSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)