Documenti fondamentali
799238
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-OH-13C6,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C5H2215N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.25
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[13C]([13C@]([H])([15NH2])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][15NH]C(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,12+1,13+1
VVQIIIAZJXTLRE-JHLHIYTKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)