441597
D-Asparagine
99%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(R)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, D-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
D-Asparagine, 99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −35°, c = 5 in 5 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
DCXYFEDJOCDNAF-UWTATZPHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
441597-100G | |
441597-25G | 4061832282060 |