Documenti fondamentali
490164
Sigma-Aldrich
L-Valine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +27.5°, c = 8 in 6 M HCl
Punto di fusione
295-300 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
KZSNJWFQEVHDMF-TXZHAAMZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
490164-1G4061832401898