Documenti fondamentali
604879
Sigma-Aldrich
L-Phenyl-13C6-alanine
greener alternative
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Punteggio alternativa più verde
old score: 45
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Use of Renewable Feedstocks”. Click here to view its DOZN scorecard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)