660884
L-Phenyl-13C6-alanine
endotoxin tested, 99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
Compatibilità
endotoxin tested
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?