Key Documents
648590
Sigma-Aldrich
Thymidine-13C10, 15N2 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
TMP-13C10,15N2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C10H1315N2Na2O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.09
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom %
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+12
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=[13C]([13C]([13CH3])=[13CH][15N]1[13C@@]2([H])[13C]([H])([H])[13C@@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH][13C]1=O
InChI
1S/C10H17N2O8P.2Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18;;/h5-8,13H,2-4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t5?,6-,7?,8?;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1;;
YRWJJFJIKVFUJJ-ZBNYASLRSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)