Key Documents
900385
Sigma-Aldrich
Thymidine-13C10,15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
Deoxythymidine 5′-monophosphate-13C10,15N2 disodium salt solution, Thymidylic-13C10,15N2 acid disodium salt solution, dTMP-13C10,15N2 disodium salt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C10H1315N2Na2O8P
Peso molecolare:
378.09
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom %
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solution
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+12
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)