648612
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
dCMP-13C9,15N3
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+12
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15N]([13CH]=[13CH]1)[13C@H]2[13CH2][13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(O)(O)=O)O2
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves