850367P
Avanti
19:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
PC(19:0/19:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1,2-dinonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850367P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850367P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850367P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850367P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
CJXPNBSAXZBLEC-USYZEHPZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)