Documenti fondamentali
8.22063
Sigma-Aldrich
1-Hexadecanethiol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Hexadecanethiol, Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
220-846-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥88.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
260 °C
Punto di fusione
18-20 °C
Temp. transizione
flash point 102 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
SCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.850
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C