52270
1-Hexadecanethiol
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan, Mercaptan C16
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.464
P. ebollizione
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
18-20 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point 15-18 °C(lit.)
Densità
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiol
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?