855575C
Avanti
14:0 Lyso PC
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(14:0/0:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (855575C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (855575C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (855575C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (855575C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 855575C
Concentrazione
10 mg/mL (855575C-25mg)
25 mg/mL (855575C-1g)
25 mg/mL (855575C-200mg)
25 mg/mL (855575C-500mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C22H46NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23(2,3)4/h21,24H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
VXUOFDJKYGDUJI-OAQYLSRUSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)