856715P
Avanti
18:0 Lyso PE
1-Stearoyl-2-Hydroxy-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine, powder
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:0/0:0); 11070
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (856715P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (856715P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 856715P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto