P2663
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99%
Sinonimo/i:
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1,2-dimyristoyl, L-β,γ-Dimyristoyl-α-lecithin
Saggio
≥99%
Stato
powder
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1
CITHEXJVPOWHKC-UUWRZZSWSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?