P3017
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(7R,17Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-3,5,8-trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Hexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 2-oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-lecithin, PC(16:0/18:1(9Z)), PC(16:0/18:1), PC(16:0/18:1w9), POPC
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.5% (GC)
≥98% (TLC)
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20+/t40-/m1/s1
WTJKGGKOPKCXLL-RYDYYDTQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the liposome preparation for lipid binding assay of monogalactosyldiacylglycerol synthase (MGD1) activity in plant samples
- in the preparation of liposome for fusion with human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) to monitor interleukin1 induced clotting process
- with trioleoylglycerol for phase separation studies
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.