860081P
Avanti
Egg Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
L-α-lysophosphatidylethanolamine (Egg, Chicken)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860081P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860081P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860081P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H48NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)29-20-22(25)21-31-32(27,28)30-19-18-24/h22,25H,2-21,24H2,1H3,(H,27,28)/t22-/m1/s1
BBYWOYAFBUOUFP-JOCHJYFZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the activation of lysophospholipid of human transforming growth factor β1(TGF-β1)
- in determining the influence of lysoPE on binding of class II MHC molecules to peptides containing a photoreactive compound
- to check its effect on catherin mediated endocytosis(CME) in breast cancer SUM159 cells
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)