330737W
Avanti
SphingoSPLASH™ III
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
SphingoSPLASH™ III LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1x1 ea (330737W-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 860685PLyso-SM-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand (860685P), powderSDS
- 860695PGlucosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand (860695P), powderSDS
- 860696PGalactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 860696P, powderSDS
- 860697PLactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand (860697P), powderSDS
- 860735E3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt, Avanti Research™ - A Croda BrandSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)