LM6005
Avanti
Cer/Sph Mixture II
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Cer/Sph Mixture II, Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture II
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM6005-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)