330713X
Avanti
Deuterated Ceramide LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard, Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
Confezionamento
ampule of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Componenti
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
- C16 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:0)40
- C18 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:0)20
- C24 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:0)40
- C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1(15Z))20
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
330713X-1EA | 4061838626707 |