Documenti fondamentali
330700W
Avanti
OxysterolSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
OxysterolSPLASH
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.28
Stato
solution
Confezionamento
package of 1 × 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330700W-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 700018P24(R/S)-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLSDS
  • 700053P25-hydroxycholesterol-d6, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLSDS
  • 700059P27-hydroxycholesterol-d6, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLSDS
  • 700043P7α-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLSDS
  • 700044P7β-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLSDS
  • 700046P7-ketocholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLSDS
  • 700112P7α-hydroxycholestenone-d7, 7α-hydroxy-4-cholesten-3-one-d7, powder 150ng/mLSDS
  • 700078P7α,25-dihydroxycholesterol-d6, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLSDS
  • 700136P7α,27-dihydroxycholesterol-d6, Avanti Research - A Croda Brand 700136P, powder 150ng/mLSDS
  • 700194P7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLSDS
  • 700042P4β-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLSDS
  • 700052P22(R)-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLSDS
  • 700055P5α,6β-dihydroxycholestanol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLSDS
Vedi tutto (13)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)