700055P
Avanti
5α,6β-dihydroxycholestanol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3β,5α,6β-trihydroxycholestane (d7)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cholestane-3β,5α,6β-triol-d7
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700055P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700055P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3(O)[C@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
YMMFNKXZULYSOQ-UCHKBJBUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)