700054P
Avanti
5α,6β-dihydroxycholestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3β,5α,6β-trihydroxycholestane
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Cholestane-3β,5α,6β-triol
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (700054P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700054P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H48O3/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24(29)27(30)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28-30H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27+/m1/s1
YMMFNKXZULYSOQ-RUXQDQFYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3