RK-13 Cell Line from rabbit
21715, rabbit kidney, Epithelial-like
Sinonimo/i:
GL RK/13 Cells, Glaxo Laboratories Rabbit Kidney 13 Cells, R13 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
product name
RK-13 Cell Line from rabbit, rabbit kidney, 00021715
Origine biologica
rabbit kidney
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n=44, stem-line = 56 (=22%)
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture