SRE0044
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for mammalian cell culture
Sinonimo/i:
SBTI
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Inibitore della tripsina, Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, suitable for cell culture
Origine biologica
Glycine max (soybean)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
PM
20 kDa
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Le soluzioni possono mantenersi attive se conservate a 2-8 °C a breve termine. Le soluzioni sono stabili in aliquote congelate a -20 °C.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?