681672
Wnt/β-catenin Inhibitor, Cardamonin
The Wnt/β-catenin Inhibitor, Cardamonin, also referenced under CAS 19309-14-9, controls the biological activity of Wnt/β-catenin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Wnt/β-catenin Inhibitor, Cardamonin, (E)-1-(2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one, Wnt Pathway Inhibitor VII, Cardamonin
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
orange-yellow to amber
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(c(cc(c1)O)O)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
NYSZJNUIVUBQMM-BQYQJAHWSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3