344930
Furin Inhibitor I
≥90% (HPLC), solid, furin inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Furin Inhibitor I, Decanoyl-RVKR-CMK
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Furin Inhibitor I, Furin Inhibitor I, is a peptidyl chloromethylketone that binds to the catalytic site of furin and blocks its activity.
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
off-white
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
viral glycoproteins
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Wang, X., and Pei, D. 2001. J. Biol. Chem.276, 35953.
Capell, A., et al. 2000. J. Biol. Chem. 275, 30849.
Denault, J.B., et al. 1995. FEBS Lett. 362, 276.
Denault, J.B., et al. 1995. J. Cardiovasc. Pharmacol.26, S47.
Garten, W., et al. 1994. Biochimie 76, 217.
Hallenberger, S., et al. 1992. Nature 360, 358.
Stieneke-Gröber, A., et al. 1992. EMBO J. 11, 2407.
WGK 3