700140P
Avanti
6-keto-5α-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 700140P, powder
Sinonimo/i:
3β,5α-dihydroxy-cholestan-6-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (700140P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 700140P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]21[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC2=O)(CC[C@@H](C1)O)C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24(29)27(30)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-23,28,30H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,25-,26-,27+/m1/s1
SJZZRXMQSAXCFD-ZCBMJONGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)