700061P
Avanti
24(S)-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5-cholestene-3β,24-diol; 24-hydroxycholest-5-en-3-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cholest-5-ene-3β,24(S)-diol
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700061P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700061P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
IOWMKBFJCNLRTC-XWXSNNQWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS)
- in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the quantification of 27-hydroxycholesterol from colorectal tumor samples
- for quantification of human plasma sterols by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC MS/MS)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3