700113P
Avanti
7α-hydroxycholestenone
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
C4; α-HC; α-HC; 7HCO; 7 α-3ox-C; 111107
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
7α-hydroxy-4-cholesten-3-one
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700113P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700113P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CCC(=O)C=C4C1)C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h15,17-18,21-25,29H,6-14,16H2,1-5H3/t18-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
IOIZWEJGGCZDOL-RQDYSCIWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Role as a mediator in cholesterol metabolism: 7α-hydroxycholestenone has been implicated in the discussion on oxysterols as cholesterol metabolites that act as significant mediators within biological systems, highlighting its importance in cholesterol metabolism and potential pharmaceutical implications (Mutemberezi et al., 2016).
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)